N,N-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR945862-1G
APOSOR945862-1GEA 163 EUR InStock
APOSOR945862-1G
N,N-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-amine 95%
N,N-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-amine
Formel: C₈H₁₀N₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13178167
CAS-Nummer: 63725-50-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge