5-Methyl-2-thenoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR9459-100G OR9459-25G OR9459-5G
APOSOR9459-100GEA 110 EUR InStock
APOSOR9459-100G APOSOR9459-25G APOSOR9459-5G
5-Methyl-2-thenoesäure
5-Methyl-2-thenoesäure
Formel: C₆H₆O₂S
Melting Pt: 135 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005439
CAS-Nummer: 1918-79-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge