1,2-Cyclopentane diformic anhydride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR945919-1G OR945919-5G
APOSOR945919-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR945919-1G APOSOR945919-5G
1,2-Cyclopentane diformic anhydride 98%
1,2-Cyclopentane diformic anhydride
Formel: C₇H₈O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 5763-49-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge