4-Isopropyl-5-pyrimidinboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR9462-25MG
APOSOR9462-25MGEA 31.9 EUR InStock
APOSOR9462-25MG
4-Isopropyl-5-pyrimidinboronsäure 96%
4-Isopropyl-5-pyrimidinboronsäure
Formel: C₇H₁₁BN₂O₂
Melting Pt: 104…109 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08235084
CAS-Nummer: 913835-27-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge