6-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR946354-1G OR946354-5G
APOSOR946354-1GEA 458 EUR InStock
APOSOR946354-1G APOSOR946354-5G
6-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
6-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine
Formel: C₇H₅ClN₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09055056
CAS-Nummer: 89692-53-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge