2-Methyl-N-((oxiran-2-yl)methyl)propan-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR947056-1G
APOSOR947056-1GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR947056-1G
2-Methyl-N-((oxiran-2-yl)methyl)propan-2-amine 95%
2-Methyl-N-((oxiran-2-yl)methyl)propan-2-amine
Formel: C₇H₁₅NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16620337
CAS-Nummer: 13080-65-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge