N-Formyl-L-phenylalanine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR947569-1G
APOSOR947569-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR947569-1G
N-Formyl-L-phenylalanine 95%
N-Formyl-L-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021030
CAS-Nummer: 13200-85-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge