(3-Chlorpropyl)(dimethoxy)methylsilan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR948176-100G
APOSOR948176-100GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR948176-100G
(3-Chlorpropyl)(dimethoxy)methylsilan 95%
(3-Chlorpropyl)(dimethoxy)methylsilan
Formel: C₆H₁₅ClO₂Si
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053912
CAS-Nummer: 18171-19-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge