4-Amino-3,5-dichlorophenol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR950194-250MG
APOSOR950194-250MGEA 219 EUR InStock
APOSOR950194-250MG
4-Amino-3,5-dichlorophenol
4-Amino-3,5-dichlorophenol
Formel: C₆H₅Cl₂NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20690586
CAS-Nummer: 26271-75-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge