6-Chloro-3,4-dihydro-1(2H)-pyridinecarbonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR950622-1G
APOSOR950622-1GEA 574 EUR InStock
APOSOR950622-1G
6-Chloro-3,4-dihydro-1(2H)-pyridinecarbonyl chloride 95%
6-Chloro-3,4-dihydro-1(2H)-pyridinecarbonyl chloride
Formel: C₆H₇Cl₂NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22575235
CAS-Nummer: 5100-15-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge