4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR950952-1G
APOSOR950952-1GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR950952-1G
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₅ClN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01821187
CAS-Nummer: 84547-85-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge