1-(3,4-Dichlorophenyl)ethylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR951494-5G
APOSOR951494-5GEA 114 EUR InStock
APOSOR951494-5G
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethylamine 97%
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethylamine
Formel: C₈H₉Cl₂N
MW: 190.07 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01123279
CAS-Nummer: 74877-07-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge