Methyl-2-benzo[b]thiophencarboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR951927-1G OR951927-5G
APOSOR951927-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR951927-1G APOSOR951927-5G
Methyl-2-benzo[b]thiophencarboxylat 95%
Methyl-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel: C₁₀H₈O₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067791
CAS-Nummer: 22913-24-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge