4,7-Dimethoxy-1-indanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR952308-5G
APOSOR952308-5GEA 133 EUR InStock
APOSOR952308-5G
4,7-Dimethoxy-1-indanone 95%
4,7-Dimethoxy-1-indanone
Formel: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192.211 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00757244
CAS-Nummer: 52428-09-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge