3-Amino-6-cyanopyridazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR952513-1G
APOSOR952513-1GEA 453 EUR InStock
APOSOR952513-1G
3-Amino-6-cyanopyridazine 97%
3-Amino-6-cyanopyridazine
Formel: C₅H₄N₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09743651
CAS-Nummer: 340759-46-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge