3-Acetyl-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR952699-5G
APOSOR952699-5GEA 106 EUR InStock
APOSOR952699-5G
3-Acetyl-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
3-Acetyl-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Formel: C₈H₆ClN₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11044766
CAS-Nummer: 90734-71-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge