2-Anilinopyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR952715-25G
APOSOR952715-25GEA 183 EUR InStock
APOSOR952715-25G
2-Anilinopyridine 98%
2-Anilinopyridine
Formel: C₁₁H₁₀N₂
Siedepunkt: 205…206 °C/7mmHg
Melting Pt: 106…112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006248
CAS-Nummer: 6631-37-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge