Benzooxazole-2-carboxylic acid methyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR952861-1G
APOSOR952861-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR952861-1G
Benzooxazole-2-carboxylic acid methyl ester 95%
Benzooxazole-2-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₉H₇NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09701312
CAS-Nummer: 27383-86-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge