1-Methyl-1H-indol-6-amine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR953134-1G
APOSOR953134-1GEA 155 EUR InStock
APOSOR953134-1G
1-Methyl-1H-indol-6-amine 96%
1-Methyl-1H-indol-6-amine
Formel: C₉H₁₀N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10000822
CAS-Nummer: 135855-62-8
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge