2-Methyl-5-phenylphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR954882-1G
APOSOR954882-1GEA 451 EUR InStock
APOSOR954882-1G
2-Methyl-5-phenylphenol 95%
2-Methyl-5-phenylphenol
Formel: C₁₃H₁₂O
MW: 184.234 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03265274
CAS-Nummer: 105902-32-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge