4'-Chloro-biphenyl-4-acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR955330-1G
APOSOR955330-1GEA 149 EUR InStock
APOSOR955330-1G
4'-Chloro-biphenyl-4-acetic acid 97%
4'-Chloro-biphenyl-4-acetic acid
Formel: C₁₄H₁₁ClO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426507
CAS-Nummer: 5525-72-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge