Methyl-2-amino-6-chlorbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR955428-1G
APOSOR955428-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR955428-1G
Methyl-2-amino-6-chlorbenzoat 98%
Methyl-2-amino-6-chlorbenzoat
Formel: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.6076 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16036437
CAS-Nummer: 41632-04-6
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge