2,4,6-Trimethyl-benzeneacetic acid methyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR955536-1G
APOSOR955536-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR955536-1G
2,4,6-Trimethyl-benzeneacetic acid methyl ester 95%
2,4,6-Trimethyl-benzeneacetic acid methyl ester
Formel: C₁₂H₁₆O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12024951
CAS-Nummer: 41841-19-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge