Methyl 2,5-dimethyloxazole-4-carboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR955696-1G
APOSOR955696-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR955696-1G
Methyl 2,5-dimethyloxazole-4-carboxylate 96%
Methyl 2,5-dimethyloxazole-4-carboxylate
Formel: C₇H₉NO₃
MW: 155.151 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23159800
CAS-Nummer: 73537-07-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge