Methyl-6-hydroxynicotinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR9557-5G
APOSOR9557-5GEA 29 EUR InStock
APOSOR9557-5G
Methyl-6-hydroxynicotinat 98%
Methyl-6-hydroxynicotinat
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Melting Pt: 161…170 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04113616
CAS-Nummer: 66171-50-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge