3-Amino-5-nitrophenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR9558-1G
APOSOR9558-1GEA 423 EUR InStock
APOSOR9558-1G
3-Amino-5-nitrophenylboronsäure 97%
3-Amino-5-nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₇BN₂O₄
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08436012
CAS-Nummer: 89466-05-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge