Methyl 2-amino-2,3-dimethylbutanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR955963-1G
APOSOR955963-1GEA 661 EUR InStock
APOSOR955963-1G
Methyl 2-amino-2,3-dimethylbutanoate 95%
Methyl 2-amino-2,3-dimethylbutanoate
Formel: C₇H₁₅NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16769895
CAS-Nummer: 151858-52-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge