N-[(2-Nitrophenyl)methyl]cyclopropanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR956358-1G
APOSOR956358-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR956358-1G
N-[(2-Nitrophenyl)methyl]cyclopropanamine 95%
N-[(2-Nitrophenyl)methyl]cyclopropanamine
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09812611
CAS-Nummer: 884501-98-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge