5-Chloro-2-(propan-2-ylsulphanyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR957012-1G
APOSOR957012-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR957012-1G
5-Chloro-2-(propan-2-ylsulphanyl)pyridine 95%
5-Chloro-2-(propan-2-ylsulphanyl)pyridine
Formel: C₈H₁₀ClNS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21641936
CAS-Nummer: 1489477-17-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge