N-(6-Chloro-2-pyrazinyl)-N,N-dimethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR957476-25G
APOSOR957476-25GEA 178 EUR InStock
APOSOR957476-25G
N-(6-Chloro-2-pyrazinyl)-N,N-dimethylamine 95%
N-(6-Chloro-2-pyrazinyl)-N,N-dimethylamine
Formel: C₆H₈ClN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12024889
CAS-Nummer: 61655-72-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge