4-Methoxy-3,5-dimethylphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR957506-1G
APOSOR957506-1GEA 212 EUR InStock
APOSOR957506-1G
4-Methoxy-3,5-dimethylphenol 95%
4-Methoxy-3,5-dimethylphenol
Formel: C₉H₁₂O₂
MW: 152.19 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18432122
CAS-Nummer: 4962-29-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge