2-(4-Hydroxy-2,6-dimethylphenoxy)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR957617-1G
APOSOR957617-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR957617-1G
2-(4-Hydroxy-2,6-dimethylphenoxy)acetonitrile 95%
2-(4-Hydroxy-2,6-dimethylphenoxy)acetonitrile
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177.2 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23111033
CAS-Nummer: 1394917-42-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge