Ethyl 2-(4-hydroxyphenoxy)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR957644-1G
APOSOR957644-1GEA 806 EUR InStock
APOSOR957644-1G
Ethyl 2-(4-hydroxyphenoxy)acetate 95%
Ethyl 2-(4-hydroxyphenoxy)acetate
Formel: C₁₀H₁₂O₄
MDL Number: MFCD12025129
CAS-Nummer: 20872-28-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge