Ethyl 5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR958537-250MG
APOSOR958537-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR958537-250MG
Ethyl 5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Ethyl 5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₇H₉ClN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03265503
CAS-Nummer: 56984-32-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge