1-Isoxazol-5-yl-ethylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR960585-100MG
APOSOR960585-100MGEA 290 EUR InStock
APOSOR960585-100MG
1-Isoxazol-5-yl-ethylamine hydrochloride 95%
1-Isoxazol-5-yl-ethylamine hydrochloride
Formel: C₅H₈N₂O·ClH
MW: 148.591 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738810
CAS-Nummer: 1187930-08-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge