3-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR960601-1G
APOSOR960601-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR960601-1G
3-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole 97%
3-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₈H₁₄N₂
MW: 138.21 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18325158
CAS-Nummer: 96440-80-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge