Quinolin-5-ylmethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR961517-1G
APOSOR961517-1GEA 464 EUR InStock
APOSOR961517-1G
Quinolin-5-ylmethanol 95%
Quinolin-5-ylmethanol
Formel: C₁₀H₉NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00160574
CAS-Nummer: 16178-42-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge