4-(Hydroxymethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR962541-25G OR962541-100G
APOSOR962541-25GEA 102 EUR InStock
APOSOR962541-25G APOSOR962541-100G
4-(Hydroxymethyl)benzonitril 98%
4-(Hydroxymethyl)benzonitril
Formel: C₈H₇NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00870633
CAS-Nummer: 874-89-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge