(4-Cyanophenoxy)acetic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR962557-5G
APOSOR962557-5GEA 162 EUR InStock
APOSOR962557-5G
(4-Cyanophenoxy)acetic acid 96%
(4-Cyanophenoxy)acetic acid
Formel: C₉H₇NO₃
MW: 177.157 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01250758
CAS-Nummer: 1878-82-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge