4-Benzyloxypiperidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR962669-1G OR962669-5G
APOSOR962669-1GEA 192 EUR InStock
APOSOR962669-1G APOSOR962669-5G
4-Benzyloxypiperidine hydrochloride 97%
4-Benzyloxypiperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₈ClNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368306
CAS-Nummer: 81151-68-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge