2-Bromo-4-cyanothiazole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR962783-5G
APOSOR962783-5GEA 165 EUR InStock
APOSOR962783-5G
2-Bromo-4-cyanothiazole 96%
2-Bromo-4-cyanothiazole
Formel: C₄HBrN₂S
Siedepunkt: 276 °C
Melting Pt: 60…70 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09909650
CAS-Nummer: 848501-90-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge