2-Azetidinecarboxylic acid, 1-methyl-, (2R)-
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR962822-1G
APOSOR962822-1GEA 1110 EUR InStock
APOSOR962822-1G
2-Azetidinecarboxylic acid, 1-methyl-, (2R)-
2-Azetidinecarboxylic acid, 1-methyl-, (2R)-
Formel: C₅H₉NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22397975
CAS-Nummer: 255883-21-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge