4-Iodo-1-isobutyl-1H-pyrazole ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR963402-5G
APOSOR963402-5GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR963402-5G
4-Iodo-1-isobutyl-1H-pyrazole ≥98%
4-Iodo-1-isobutyl-1H-pyrazole
Formel: C₇H₁₁IN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11054044
CAS-Nummer: 918487-09-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge