2,3-Dimethoxyanilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR963549-5G
APOSOR963549-5GEA 108 EUR InStock
APOSOR963549-5G
2,3-Dimethoxyanilin 95%
2,3-Dimethoxyanilin
Formel: C₈H₁₁NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00180769
CAS-Nummer: 6299-67-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge