3-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR964166-1G
APOSOR964166-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR964166-1G
3-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 95%
3-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine
Formel: C₈H₇N₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458369
CAS-Nummer: 13570-00-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge