3-(4-Chlorophenyl)azetidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR964271-250MG
APOSOR964271-250MGEA 1130 EUR InStock
APOSOR964271-250MG
3-(4-Chlorophenyl)azetidine hydrochloride 95%
3-(4-Chlorophenyl)azetidine hydrochloride
Formel: C₉H₁₀ClN·ClH
MW: 204.096 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08460697
CAS-Nummer: 7606-31-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge