2-(Ethoxycarbonyl)isonicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR964463-1G
APOSOR964463-1GEA 647 EUR InStock
APOSOR964463-1G
2-(Ethoxycarbonyl)isonicotinic acid 95%
2-(Ethoxycarbonyl)isonicotinic acid
Formel: C₉H₉NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08064021
CAS-Nummer: 142074-49-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge