2-Amino-4-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR964731-1G
APOSOR964731-1GEA 134 EUR InStock
APOSOR964731-1G
2-Amino-4-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 95%
2-Amino-4-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
Formel: C₆H₇ClN₂·ClH
MW: 179.047 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12198864
CAS-Nummer: 1186663-31-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge