Ethyl 3-Cyclohexyl-3-oxopropionate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR965283-5G
APOSOR965283-5GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR965283-5G
Ethyl 3-Cyclohexyl-3-oxopropionate 95%
Ethyl 3-Cyclohexyl-3-oxopropionate
Formel: C₁₁H₁₈O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115574
CAS-Nummer: 15971-92-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge