4-(4-Formylbenzyl)piperazine, N1-BOC protected 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR9694-250MG
APOSOR9694-250MGEA 62.5 EUR InStock
APOSOR9694-250MG
4-(4-Formylbenzyl)piperazine, N1-BOC protected 95%
4-(4-Formylbenzyl)piperazine, N1-BOC protected
Formel: C₁₇H₂₄N₂O₃
Melting Pt: 57…59 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659067
CAS-Nummer: 844891-09-4
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge